Documenti fondamentali
KEY465192830
Key Organics / BIONET
1,2,3-trimethoxy-5-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Iupac Name
1,2,3-trimethoxy-5-(2-propynyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-5-6-16-9-7-10(13-2)12(15-4)11(8-9)14-3/h1,7-8H,6H2,2-4H3
InChI
OTQVXICYNQOPEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12X-0936
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12X-0936
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)