Documenti fondamentali
KEY458251946
Key Organics / BIONET
ethyl 4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
SKU del venditore: 7J-017-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 7J-017-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 7,8-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H15NO3/c1-4-18-14(17)11-7-15-12-9(3)8(2)5-6-10(12)13(11)16/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI
OEUFVSIWKSCSMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7J-017
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7J-017
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)