Documenti fondamentali
KEY458251909
Key Organics / BIONET
7-thia-2,5-diazatricyclo[6.4.0.0�dodeca-1(12),3,5,8,10-pentaene-4-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
133,30 €
SKU del venditore: 6T-0014-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 6T-0014-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O2S/c13-9(14)6-5-12-7-3-1-2-4-8(7)15-10(12)11-6/h1-5H,(H,13,14)
InChI
RPTIDKXUZBSTRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6T-0014
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6T-0014
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)