Documenti fondamentali
KEY458251484
Key Organics / BIONET
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]formamide
Scegli un formato
500 MG
175,30 €
SKU del venditore: 1T-0840-500MG
175,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
175,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 1T-0840-500MG
175,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylformamide
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-14-10-4-3-9(5-6-12-8-13)7-11(10)15-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
WUZNVFUYFDVUIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-0840
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)