Documenti fondamentali
KEY458251334
Key Organics / BIONET
3-(pyridin-2-ylsulfanyl)propanoic acid
Scegli un formato
500 MG
298,30 €
1 G
545,80 €
SKU del venditore: 11P-385S-500MG
298,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
298,30 €
1 G
545,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 11P-385S-500MG
298,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-pyridinylsulfanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c10-8(11)4-6-12-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6H2,(H,10,11)
InChI
WXKRKQBCEWPFLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-385S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-385S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)