Documenti fondamentali
KEY458250970
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-({5-[2-(methoxycarbonyl)thiophen-3-yl]furan-2-yl}methylidene)propanedioate
Scegli un formato
500 MG
577,50 €
1 G
1.155,00 €
2 G
2.137,50 €
SKU del venditore: 10D-036-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
577,50 €
1 G
1.155,00 €
2 G
2.137,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.4
Numero MDL:
SKU del venditore: 10D-036-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2-({5-[2-(methoxycarbonyl)-3-thienyl]-2-furyl}methylene)malonate
Inchi Code
1S/C18H18O7S/c1-4-23-16(19)13(17(20)24-5-2)10-11-6-7-14(25-11)12-8-9-26-15(12)18(21)22-3/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChI
NCSKTWLJWAQFHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10D-036
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10D-036
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)