Documenti fondamentali
KEY432441936
Key Organics / BIONET
2-phenyl-2-[(2Z)-piperidin-2-ylidene]acetonitrile
Scegli un formato
1 G
617,80 €
SKU del venditore: BS-3576-1G
617,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
617,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.27
Numero MDL:
SKU del venditore: BS-3576-1G
617,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2Z)-phenyl(2-piperidinylidene)ethanenitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-3,6-7,15H,4-5,8-9H2/b13-12+
InChI
SYIYQCZOGHHGOE-OUKQBFOZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3576
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3576
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)