Documenti fondamentali
KEY428742035
Key Organics / BIONET
2-[(2E)-3-carboxyprop-2-enamido]benzoic acid
Scegli un formato
1 G
110,80 €
SKU del venditore: MS-6756-1G
110,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
110,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.2
Numero MDL:
SKU del venditore: MS-6756-1G
110,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[(2E)-3-carboxy-2-propenoyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-4-2-1-3-7(8)11(16)17/h1-6H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/b6-5+
InChI
QRJVIZCSCVUXBG-AATRIKPKSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-6756
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-6756
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)