Documenti fondamentali
KEY424062386
Key Organics / BIONET
3-[(pyridin-3-yl)methoxy]benzoic acid hydrochloride
Scegli un formato
500 MG
538,30 €
1 G
835,30 €
2 G
1.619,80 €
5 G
3.581,80 €
10 G
6.326,80 €
SKU del venditore: 6P-101-500MG
538,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
538,30 €
1 G
835,30 €
2 G
1.619,80 €
5 G
3.581,80 €
10 G
6.326,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.7
Numero MDL:
SKU del venditore: 6P-101-500MG
538,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(pyridin-3-ylmethoxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11NO3.ClH/c15-13(16)11-4-1-5-12(7-11)17-9-10-3-2-6-14-8-10;/h1-8H,9H2,(H,15,16);1H
InChI
HUSAKDTZGQUAAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-101
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-101
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)