Documenti fondamentali
KEY407051126
Key Organics / BIONET
potassium trifluoro(4-formylphenyl)boranuide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H5BF3O.K/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7;/h1-5H;/q-1;+1
InChI
PEWVRVCGAOIWBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2318
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2318
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)