KEY407050960
Key Organics / BIONET
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Scegli un formato
SKU del venditore: AS-2030-500MG
104,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: AS-2030-500MG
104,80 €
Iupac Name
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C19H14BrN/c20-15-10-11-19-17(12-15)16-8-4-5-9-18(16)21(19)13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
InChI
NMNQVRIUUBFICK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2030
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)