KEY388711392
Key Organics / BIONET
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: BH-0717-500MG
82,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: BH-0717-500MG
82,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
161 - 163
Iupac Name
6-chloro-3,4-dihydro-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8ClNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
InChI
QKDOVTGWTBEYMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BH-0717
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)