Documenti fondamentali
KEY387783414
Key Organics / BIONET
3-(cyanomethyl)pyridin-1-ium-1-olate
Scegli un formato
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
644,80 €
SKU del venditore: 7P-396S-500MG
175,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
644,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
Numero MDL:
SKU del venditore: 7P-396S-500MG
175,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
139 - 141
Iupac Name
(1-oxido-3-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c8-4-3-7-2-1-5-9(10)6-7/h1-2,5-6H,3H2
InChI
OGPFILFOKYMAKO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7P-396S
Melting Point
139 - 141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7P-396S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)