Documenti fondamentali
KEY375227070
Key Organics / BIONET
(4-chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Scegli un formato
500 MG
157,50 €
1 G
247,50 €
SKU del venditore: SS-4427-500MG
157,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
157,50 €
1 G
247,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.69
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-4427-500MG
157,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(4-chloro-2-thienyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H6ClFOS/c12-8-5-10(15-6-8)11(14)7-1-3-9(13)4-2-7/h1-6H
InChI
PQLUHQUMUFDKFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4427
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4427
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)