Documenti fondamentali
KEY375227057
Key Organics / BIONET
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
Scegli un formato
100 MG
77.862,00 HUF
250 MG
104.044,00 HUF
500 MG
154.432,00 HUF
1 G
192.964,00 HUF
2.5 G
392.046,00 HUF
5 G
723.520,00 HUF
SKU del venditore: EN300-749190-100MG
77.862,00 HUF
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
77.862,00 HUF
250 MG
104.044,00 HUF
500 MG
154.432,00 HUF
1 G
192.964,00 HUF
2.5 G
392.046,00 HUF
5 G
723.520,00 HUF
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-749190-100MG
77.862,00 HUF
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O/c1-10-16(20)19-14-8-7-12(17)9-13(14)15(18-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,19,20)
InChI
SATGIBNNISQKBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4406
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4406