Documenti fondamentali
KEY366276665
Key Organics / BIONET
9-benzyl-1,9-diazaspiro[5.5]undecane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.38
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
9-benzyl-1,9-diazaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C16H24N2/c1-2-6-15(7-3-1)14-18-12-9-16(10-13-18)8-4-5-11-17-16/h1-3,6-7,17H,4-5,8-14H2
InChI
KPTIPFMUKHVJGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DE-0038
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DE-0038
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)