Documenti fondamentali
KEY366276637
Key Organics / BIONET
2,2,2-trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Scegli un formato
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
941,80 €
10 G
1.634,80 €
SKU del venditore: CG-0229-500MG
175,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
941,80 €
10 G
1.634,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.51
Numero MDL:
SKU del venditore: CG-0229-500MG
175,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
269 - 279
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H5Cl3N2O/c10-9(11,12)7(15)6-4-14-8-5(6)2-1-3-13-8/h1-4H,(H,13,14)
InChI
PUVWKOWEOBZQCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0229
Melting Point
269 - 279
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0229
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)