Documenti fondamentali
KEY343107547
Key Organics / BIONET
methyl 2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Scegli un formato
500 MG
373,30 €
SKU del venditore: MF-0028-500MG
373,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
373,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.18
Numero MDL:
SKU del venditore: MF-0028-500MG
373,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
100 - 102
Iupac Name
methyl 2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H8FNO3/c1-14-9-4-7(10(13)15-2)6(5-12)3-8(9)11/h3-4H,1-2H3
InChI
BCLPGYZAAGVJHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MF-0028
Melting Point
100 - 102
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MF-0028
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)