Documenti
KEY332645053
Key Organics / BIONET
6-chloro-4-methoxypyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.58
Numero MDL:
Punto di fusione
124 - 125
Iupac Name
6-chloro-4-methoxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O/c1-11-6-2-7(8)10-4-5(6)3-9/h2,4H,1H3
InChI
QGEATODEGYRNCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FF-0744
Melting Point
124 - 125
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FF-0744