Documenti
KEY267019972
Key Organics / BIONET
6-[(4-bromophenyl)sulfanyl]pyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.18
Numero MDL:
Punto di fusione
81 - 83
Iupac Name
6-[(4-bromophenyl)sulfanyl]-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H9BrN2S/c12-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(13)7-14-11/h1-7H,13H2
InChI
MNYGSKVEMMXWKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CE-0716
Melting Point
81 - 83
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0716