Documenti fondamentali
KEY250699981
Key Organics / BIONET
3-chloro-5-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
577,50 €
1 G
907,50 €
2 G
1.815,00 €
5 G
4.084,50 €
10 G
7.260,00 €
20 G
13.612,50 €
SKU del venditore: AE-0720-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
577,50 €
1 G
907,50 €
2 G
1.815,00 €
5 G
4.084,50 €
10 G
7.260,00 €
20 G
13.612,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.57
Numero MDL:
SKU del venditore: AE-0720-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
144C (Dec)
Iupac Name
3-chloro-5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClN2O2/c8-5-1-4(2-9)3-10-6(5)7(11)12/h1,3H,(H,11,12)
InChI
NHQRPMDOQOKWPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0720
Melting Point
144C (Dec)
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)