Documenti fondamentali
KEY250699798
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(2-aminoethyl)piperidine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(2-aminoethyl)-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-2-14-10(13)9-4-3-6-12(8-9)7-5-11/h9H,2-8,11H2,1H3
InChI
GNAHERATGIWCSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AD-0265
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AD-0265
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)