Documenti fondamentali
KEY158583403
Key Organics / BIONET
3-methoxy-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Scegli un formato
500 MG
124,50 €
1 G
198,00 €
2 G
396,00 €
5 G
594,00 €
10 G
990,00 €
SKU del venditore: NB-0707-500MG
124,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
124,50 €
1 G
198,00 €
2 G
396,00 €
5 G
594,00 €
10 G
990,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.21
Numero MDL:
SKU del venditore: NB-0707-500MG
124,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
125 - 126
Iupac Name
N-(3-methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-10(2)7-4-5-8(11(12)13)9(6-7)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI
SJPYRQAJLGWUSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NB-0707
Melting Point
125 - 126
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NB-0707
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)