Documenti fondamentali
KEY158583329
Key Organics / BIONET
4-(4-benzylpiperazin-1-yl)-6-chloro-2-methylpyrimidine
Scegli un formato
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1.304,80 €
SKU del venditore: MB-0706-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1.304,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.81
Numero MDL:
SKU del venditore: MB-0706-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
94 - 96
Iupac Name
4-(4-benzyl-1-piperazinyl)-6-chloro-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C16H19ClN4/c1-13-18-15(17)11-16(19-13)21-9-7-20(8-10-21)12-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,11H,7-10,12H2,1H3
InChI
IOKPDSNVJVSREP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-0706
Melting Point
94 - 96
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-0706
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)