Documenti fondamentali
KEY128004028
Key Organics / BIONET
3-bromo-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
Scegli un formato
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
1.165,30 €
SKU del venditore: EA-0805-500MG
208,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
1.165,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.03
Numero MDL:
SKU del venditore: EA-0805-500MG
208,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
182 - 183
Iupac Name
3-bromo-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrN3O/c8-6-1-5(2-9-3-6)7-11-10-4-12-7/h1-4H
InChI
XZTKHSIEZHFTFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EA-0805
Melting Point
182 - 183
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EA-0805
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)