Documenti fondamentali
KEY048961837
Key Organics / BIONET
2-(2-fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
SKU del venditore: 3Y-0936-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 3Y-0936-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
230
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H10FNO2/c17-13-7-3-1-6-11(13)15-9-12(16(19)20)10-5-2-4-8-14(10)18-15/h1-9H,(H,19,20)
InChI
DKOMWOZFQXNJAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3Y-0936
Melting Point
230
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3Y-0936
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)