Documenti fondamentali
KEY040898074
Key Organics / BIONET
2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
Scegli un formato
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1.304,80 €
25 G
1.502,80 €
SKU del venditore: 10X-0968-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1.304,80 €
25 G
1.502,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 10X-0968-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
113 - 114
Iupac Name
2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4S/c1-2-15-10(12)7-16-9-6-4-3-5-8(9)11(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
PIYOYRCYHLJDCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0968
Melting Point
113 - 114
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0968
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)