Documenti fondamentali
KEY017861316
Key Organics / BIONET
ethyl 2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
Numero MDL:
Punto di fusione
141 - 143
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c1-3-16-11(15)12(2)10(14)13-8-6-4-5-7-9(8)17-12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
KBOOAIFNPGEURG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0208
Melting Point
141 - 143
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0208
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)