KEY013018884
Key Organics / BIONET
1-(4-fluorophenyl)imidazolidin-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: 5W-0840-500MG
175,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 5W-0840-500MG
175,30 €
Punto di fusione
150
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H9FN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChI
CDVKZHAXXGTIDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)