Documenti fondamentali
KEY007387401
Key Organics / BIONET
3-(pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
108 - 110
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-8-9-3-1-4-10(7-9)15-11-12-5-2-6-13-11/h1-8H
InChI
DWRSRAYKUJFONM-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
GF32458721GF86320379GF93861850
Tantalum foil, 10mm disks, thickness 0.100mm, annealed, 99.9%
GF32279306
Tantalum
Tantalum foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, annealed, 99.9%
GF32458721
Tantalum
Tantalum foil, 10mm disks, thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
GF86320379
Tantalum
Tantalum foil, 10mm disks, thickness 0.125mm, annealed, 99.9%
GF93861850
Tantalum
assay
99.90%
assay
99.90%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0605
Melting Point
108 - 110
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0605