KEY004181490
Key Organics / BIONET
1-(4-methylbenzenesulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 4R-1329-500MG
124,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4R-1329-500MG
124,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
167 - 169
Iupac Name
1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-10-2-4-12(5-3-10)19(17,18)14-8-6-11(7-9-14)13(15)16/h2-5,11H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI
YJRQMKSUAIKDDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1329
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)