KEY001145735
Key Organics / BIONET
(quinolin-8-yl)thiourea
Scegli un formato
SKU del venditore: 6N-063-500MG
208,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6N-063-500MG
208,30 €
Punto di fusione
148 - 150
Iupac Name
N-(8-quinolinyl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H9N3S/c11-10(14)13-8-5-1-3-7-4-2-6-12-9(7)8/h1-6H,(H3,11,13,14)
InChI
FPTWSXFODBCVFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-063
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)