Documenti fondamentali
KEY001143592
Key Organics / BIONET
2-{4-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl}-2-phenylacetonitrile
Scegli un formato
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
793,30 €
10 G
1.288,30 €
20 G
2.402,80 €
25 G
2.773,30 €
SKU del venditore: 6G-060-500MG
208,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
793,30 €
10 G
1.288,30 €
20 G
2.402,80 €
25 G
2.773,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.37
Numero MDL:
SKU del venditore: 6G-060-500MG
208,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
118 - 120
Iupac Name
{4-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl}(phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C21H17NO/c22-15-20(16-7-3-1-4-8-16)17-11-13-19(14-12-17)21(23)18-9-5-2-6-10-18/h1-14,20-21,23H
InChI
PNIWDAPCEDFZST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6G-060
Melting Point
118 - 120
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6G-060
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)