Documenti fondamentali
KEY001132569
Key Organics / BIONET
3-(6-chloropyridazin-3-yl)-1H-indole
Scegli un formato
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
803,80 €
SKU del venditore: 2F-042-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
803,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.67
Numero MDL:
SKU del venditore: 2F-042-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
270 - 272
Iupac Name
3-(6-chloro-3-pyridazinyl)-1H-indole
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-12-6-5-11(15-16-12)9-7-14-10-4-2-1-3-8(9)10/h1-7,14H
InChI
CLXGESVVZOJONY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-042
Melting Point
270 - 272
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-042
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)