KEY001132561
Key Organics / BIONET
methyl 4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
About This Item
Punto di fusione
98 - 100
Iupac Name
methyl 4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H8ClF3N2O3/c1-22-12(21)11-9(14)6-10(20)19(18-11)8-4-2-3-7(5-8)13(15,16)17/h2-6H,1H3
InChI
HGSUELJOTQHWLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-033
Melting Point
98 - 100
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-033
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)