Documenti
KEY001123921
Key Organics / BIONET
2-(4-bromobenzenesulfonamido)-3-methylbutanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.21
Numero MDL:
Punto di fusione
181 - 183
Iupac Name
N-[(4-bromophenyl)sulfonyl]valine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO4S/c1-7(2)10(11(14)15)13-18(16,17)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7,10,13H,1-2H3,(H,14,15)
InChI
OWOVDTSLIWUYRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10G-385S
Melting Point
181 - 183
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10G-385S