Documenti fondamentali
KEY001123690
Key Organics / BIONET
ethyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}acetate
Scegli un formato
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1.304,80 €
25 G
1.502,80 €
SKU del venditore: 10F-043-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1.304,80 €
25 G
1.502,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.65
Numero MDL:
SKU del venditore: 10F-043-500MG
133,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
78 - 80
Iupac Name
ethyl {[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C10H10ClF3N2O2/c1-2-18-8(17)5-16-9-7(11)3-6(4-15-9)10(12,13)14/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,15,16)
InChI
OYEGHBUYBPRZRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10F-043
Melting Point
78 - 80
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10F-043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)