Documenti fondamentali
JWPH93D8B450
J & W Pharmlab LLC
2-Ethoxycarbonyl-4-methyl-oxazole-5-boronic acid pinacol ester
Scegli un formato
50 MG
662,96 €
100 MG
1.062,34 €
250 MG
1.328,59 €
500 MG
1.861,09 €
1 G
2.659,84 €
5 G
10.647,34 €
SKU del venditore: 32R0300P-50MG
662,96 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
662,96 €
100 MG
1.062,34 €
250 MG
1.328,59 €
500 MG
1.861,09 €
1 G
2.659,84 €
5 G
10.647,34 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.12
Numero MDL:
SKU del venditore: 32R0300P-50MG
662,96 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20BNO5/c1-7-17-11(16)10-15-8(2)9(18-10)14-19-12(3,4)13(5,6)20-14/h7H2,1-6H3
InChI
XRSZXTCCANPTSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0300P
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0300P
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)