Documenti fondamentali
JWPH37C050C0
J & W Pharmlab LLC
(3-Ethyl-phenyl)-hydrazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(3-ethylphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
InChI
JWJSWCNKBBQJMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Pink Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0343S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0343S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)