Documenti fondamentali
JWPH3249EB75
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-[1,5]naphthyridin-4-ol
Scegli un formato
50 MG
292,97 €
100 MG
391,48 €
250 MG
589,84 €
500 MG
856,09 €
1 G
1.388,59 €
5 G
5.382,34 €
SKU del venditore: 80R0353-50MG
292,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
292,97 €
100 MG
391,48 €
250 MG
589,84 €
500 MG
856,09 €
1 G
1.388,59 €
5 G
5.382,34 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 80R0353-50MG
292,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl[1,5]naphthyridin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-2-3-7-9(11-6)8(12)4-5-10-7/h2-5H,1H3,(H,10,12)
InChI
DUXUEYUDIQRWQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0353
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0353
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)