Documenti fondamentali
JWPH3249E9A0
J & W Pharmlab LLC
(S)-1-Cbz-4,4-dimethyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.35
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-benzyl 2-methyl (S)-4,4-dimethylpyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-16(2)9-13(14(18)20-3)17(11-16)15(19)21-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI
KOKLTGOHIRFVHG-ZDUSSCGKSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0680
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0680
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)