Documenti fondamentali
JWPH3249E6B2
J & W Pharmlab LLC
8-Bromo-quinazoline-4-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1.118,25 €
1 G
1.837,13 €
5 G
6.496,50 €
SKU del venditore: 70R0401-50MG
256,93 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1.118,25 €
1 G
1.837,13 €
5 G
6.496,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.05
Numero MDL:
SKU del venditore: 70R0401-50MG
256,93 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
8-bromoquinazoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-6-3-1-2-5-7(6)11-4-12-8(5)9(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChI
BXJKHZBEPCRSKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0401
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0401
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)