JWPH3249E483
J & W Pharmlab LLC
3-Ethylsulfanyl-imidazo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: 69R1000-50MG
396,71 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 69R1000-50MG
396,71 €
Iupac Name
3-(ethylthio)imidazo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2OS/c1-2-14-10-11-6-8-4-3-5-9(7-13)12(8)10/h3-7H,2H2,1H3
InChI
GELBCLWLUHGBSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)