JWPH3249E382
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-7H-furo[3,4-b]pyridin-5-one
Scegli un formato
SKU del venditore: 69R0660-50MG
263,59 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 69R0660-50MG
263,59 €
Iupac Name
3-bromofuro[3,4-b]pyridin-5(7H)-one
Inchi Code
1S/C7H4BrNO2/c8-4-1-5-6(9-2-4)3-11-7(5)10/h1-2H,3H2
InChI
ROPDGXSXHXWJFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0660
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)