Documenti fondamentali
JWPH3249DEB7
J & W Pharmlab LLC
6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-quinoxaline-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Scegli un formato
50 MG
396,71 €
100 MG
529,84 €
250 MG
796,09 €
500 MG
1.131,56 €
1 G
1.837,13 €
5 G
6.653,59 €
SKU del venditore: 65R0395-50MG
396,71 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
396,71 €
100 MG
529,84 €
250 MG
796,09 €
500 MG
1.131,56 €
1 G
1.837,13 €
5 G
6.653,59 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
Numero MDL:
SKU del venditore: 65R0395-50MG
396,71 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
tert-butyl 6-methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O3/c1-14(2,3)19-13(17)16-8-7-15-11-9-10(18-4)5-6-12(11)16/h5-6,9,15H,7-8H2,1-4H3
InChI
KRQQVPMAHZXAMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0395
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0395
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)