JWPH3249D9C6
J & W Pharmlab LLC
4-(4-Oxo-piperidine-1-carbonyl)-benzonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: 60R0160-50MG
198,36 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 60R0160-50MG
198,36 €
Iupac Name
4-[(4-oxo-1-piperidinyl)carbonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)13(17)15-7-5-12(16)6-8-15/h1-4H,5-8H2
InChI
ZEWMUOQEPSDMTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)