Documenti fondamentali
JWPH3249D7DE
J & W Pharmlab LLC
2-(4-Benzyloxy-phenyl)-oxazol-4-yl-methylamine
Scegli un formato
50 MG
239,63 €
100 MG
346,13 €
250 MG
559,13 €
500 MG
985,13 €
1 G
1.837,13 €
5 G
6.496,50 €
SKU del venditore: 56R0114-50MG
239,63 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
239,63 €
100 MG
346,13 €
250 MG
559,13 €
500 MG
985,13 €
1 G
1.837,13 €
5 G
6.496,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.33
Numero MDL:
SKU del venditore: 56R0114-50MG
239,63 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{2-[4-(benzyloxy)phenyl]-1,3-oxazol-4-yl}methanamine
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c18-10-15-12-21-17(19-15)14-6-8-16(9-7-14)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12H,10-11,18H2
InChI
NJPXTQJYUAGDHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0114
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0114
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)