Documenti fondamentali
JWPH3249D657
J & W Pharmlab LLC
7-Bromo-5-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-furo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Scegli un formato
50 MG
239,63 €
100 MG
346,13 €
250 MG
559,13 €
500 MG
985,13 €
1 G
1.837,13 €
5 G
7.361,81 €
SKU del venditore: 50R0395-50MG
239,63 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
239,63 €
100 MG
346,13 €
250 MG
559,13 €
500 MG
985,13 €
1 G
1.837,13 €
5 G
7.361,81 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.06
Numero MDL:
SKU del venditore: 50R0395-50MG
239,63 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-5-methyl-4-oxo-4,5-dihydrofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6BrNO3/c1-11-3-7(10)8-6(9(11)13)2-5(4-12)14-8/h2-4H,1H3
InChI
XKFNMNHUUDOEHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0395
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0395
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)