Documenti fondamentali
JWPH3249D464
J & W Pharmlab LLC
4-Fluoro-1H-indol-5-ylamine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
985,13 €
1 G
1.704,00 €
5 G
6.363,38 €
SKU del venditore: 48R0742S-50MG
256,93 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
985,13 €
1 G
1.704,00 €
5 G
6.363,38 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.62
Numero MDL:
SKU del venditore: 48R0742S-50MG
256,93 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-1H-indol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7FN2.ClH/c9-8-5-3-4-11-7(5)2-1-6(8)10;/h1-4,11H,10H2;1H
InChI
NFAZKZPBTPONAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0742S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0742S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)