Documenti fondamentali
JWPH3249D0B8
J & W Pharmlab LLC
(6-Methyl-2-p-tolyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
1 G
26,63 €
5 G
79,88 €
25 G
239,63 €
SKU del venditore: 45R0095S-1G
26,63 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
26,63 €
5 G
79,88 €
25 G
239,63 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.79
Numero MDL:
SKU del venditore: 45R0095S-1G
26,63 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H16N2O2.ClH/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-16(20)21)19-10-12(2)5-8-15(19)18-17;/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H,20,21);1H
InChI
OYSGFKJGHCBAGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0095S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0095S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)